Learn More
2-méthyl-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 111.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |