Learn More
2-méthyl-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. p-4391412
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 113732-84-6
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Clé InChI ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
CID PubChem 11073372
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=NC(=CO1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%