Learn More
2-méthoxypyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2698557
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 20265-38-7
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00833386
Clé InChI YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
CID PubChem 2737488
Nom IUPAC 2-méthoxypyridine-3-amine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyridin-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%