Learn More
2-Mesitylethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11387955
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6950-92-1
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00020609
Clé InChI FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol
CID PubChem 81389
Nom IUPAC 2-(2,4,6-triméthylphényl)éthanol
SMILES CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mesitylethanol
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 1 g
Beilstein 1938400
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%