Learn More
2-iodopropane, 98+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.99 g/mol
61.91€ - 210.05€
Identifiants chimiques
CAS | 75-30-9, 7440-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7I |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.99 |
Numéro MDL | MFCD00001071 |
Clé InChI | FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e |
CID PubChem | 6362 |
Nom IUPAC | 2-iodopropane |
SMILES | CC(C)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10011880
|
Thermo Scientific Acros
164961000 |
100 mL | Flacon en verre |
61.91€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10124180
|
Thermo Scientific
164965000 |
500 mL | Flacon en verre |
210.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-30-9, 7440-50-8 | |
169.99 | |
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N | |
6362 | |
CC(C)I |
C3H7I | |
MFCD00001071 | |
isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e | |
2-iodopropane |
Spécification
2-Iodopropane | |
75-30-9, 7440-50-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
90.0°C | |
Authentique | |
C3H7I | |
1.4972 to 1.4992 | |
01, 114 | |
1.7 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene | |
CC(C)I | |
copper | |
6362 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
-90.0°C | |
1.7000g/mL | |
42°C | |
98% min. (GC) | |
(CH3)2CHI | |
MFCD00001071 | |
15, 5260 | |
isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e | |
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N | |
2-iodopropane | |
169.99 | |
169.99 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-859-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA