Learn More
2-furyltriméthysilane, 95 %, Acros Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | 2-Furyltrimethysilane |
Kookpunt | 58.0°C (20.0 mmHg) |
Vlampunt | 35°C |
Infraroodspectrum | Authentic |
Assaypercentage | 94% min. (GC) |
Verpakking | Flacon en verre |
Aantal | 1 g |
Formulegewicht | 140.26 |
Percent Purity | 95% |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 2-Furyltrimethysilane, 95%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.