Learn More
Ester d’acide pinacolique 2-fluoro-4-méthyl-5-nitro-benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15417166
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1510828-68-8
Formule moléculaire C13H17BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Clé InChI VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 74789592
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-4-méthyl-5-nitrophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 281.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide