Learn More
2’-Fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472918
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74457-86-6
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.17
Numéro MDL MFCD00042290
Clé InChI PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
CID PubChem 592821
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 50°C to 53°C
Point d’ébullition 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 3539992
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%