Learn More
2’-Fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
Point de fusion | 50°C to 53°C |
Point d’ébullition | 80°C to 85°C (0.1 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3539992 |
Poids de la formule | 168.17 |
Pourcentage de pureté | 99% |