Learn More
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315475
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352303-67-4
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD02094728
Clé InChI JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
CID PubChem 4985744
Nom IUPAC acide (2-fluoro-3-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Beilstein 9191510
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche