Learn More
Chlorure de 2-éthylbutyryle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027203
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2736-40-5 | C6H11ClO | 134.60 g/mol
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives. It is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-éthylbutyryle a été utilisé dans des synthèses de dérivés du thiophène bicyclique. Il est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, des amines, des alcools, des métaux actifs, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2736-40-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.60
Numéro MDL MFCD00018812
Clé InChI SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
CID PubChem 75954
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthylbutanoyle
SMILES CCC(CC)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylbutyryl chloride
Densité 0.98
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.425
Quantité 25 g
Numéro UN UN3094
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 99%