Learn More
2-(Diméthylaminométhyl)-1-chlorhydrate de cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449412
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42036-65-7
Formule moléculaire C9H17NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.7
Numéro MDL MFCD00102580
Clé InChI CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
CID PubChem 359482
Nom IUPAC 2-[(diméthylamino)méthyl]cyclohexan-1-one ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C to 151°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Poids de la formule 191.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride