Learn More
2-(Diméthylaminométhyl)-1-chlorhydrate de cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 42036-65-7 | C9H17NO·HCl | 191.7 g/mol
59.05€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS 42036-65-7
Formule moléculaire C9H17NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.7
Numéro MDL MFCD00102580
Clé InChI CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
CID PubChem 359482
Nom IUPAC 2-[(diméthylamino)méthyl]cyclohexan-1-one ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10737972
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
335620010
1 g Flacon en verre
59.05€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10449412
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
335620050
5 g Flacon en verre
181.00€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
42036-65-7
191.7
CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
359482
CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
C9H17NO·HCl
MFCD00102580
2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
2-[(diméthylamino)méthyl]cyclohexan-1-one ; chlorhydrate
Spécification
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
42036-65-7
100.0
Blanc
98%
MFCD00102580
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
191.7
191.7
Poudre cristalline
98%
97.5
147°C to 151°C
Authentique
C9H17NO·HCl
2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
2-[(diméthylamino)méthyl]cyclohexan-1-one ; chlorhydrate
359482
98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride