Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 2-diméthylaminoéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4584-46-7, 107-99-3
Formule moléculaire C4H10ClN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 144.05
Numéro MDL MFCD00012516
Clé InChI LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride
CID PubChem 11636816
ChEBI CHEBI:78153
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthylethanamine ; chlorhydrate
SMILES CN(C)CCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203.0°C to 210.0°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2Cl·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04, 133
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol (20°C)
Poids de la formule 144.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .