Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-désoxy-D-glucose, 99 %
Code produit. p-4258923 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-17-6
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00151328
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonyme deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
CID PubChem 17751002
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-D-glucose
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.0°C to 147.0°C
Couleur Blanc à crème
Résidus d’allumage 1% max.
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,2905
Rotation spécifique + 45.50
Informations sur la solubilité (2% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-Deoxy-D-glucose