Learn More
2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11434590
1 g, 1g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916792-16-0
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Numéro MDL MFCD08060944
Clé InChI KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
CID PubChem 42553152
Nom IUPAC 6-cyclohexyloxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™ >