Learn More
Acide 2-cyanobenzèneboronique d’ester 1,3-propanediol, Thermo Scientific™
Code produit. 15489895
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172732-52-4
Formule moléculaire C10H10BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.005
Numéro MDL MFCD04039012
Clé InChI REQZFVYFYAZUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-2-cyanophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl, 2-cyanophenylboronic acid,1,3-propanediol
CID PubChem 3529602
Nom IUPAC 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Point de fusion 42°C to 45°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187