Learn More
2-chlorothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.566 g/mol
20.90€ - 70.10€
Identifiants chimiques
CAS | 3034-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2ClNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.566 |
Numéro MDL | MFCD00210701 |
Clé InChI | KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 |
CID PubChem | 76429 |
ChEBI | CHEBI:39187 |
Nom IUPAC | 2-chloro-1,3-thiazole |
SMILES | C1=CSC(=N1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499270
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50155.03 |
1 g |
20.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50155.06 |
5 g |
70.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3034-52-4 | |
119.566 | |
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N | |
76429 | |
2-chloro-1,3-thiazole |
C3H2ClNS | |
MFCD00210701 | |
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 | |
CHEBI:39187 | |
C1=CSC(=N1)Cl |
Spécification
2-Chlorothiazole | |
C3H2ClNS | |
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 | |
C1=CSC(=N1)Cl | |
119.566 | |
CHEBI:39187 | |
97% |
3034-52-4 | |
MFCD00210701 | |
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-1,3-thiazole | |
76429 | |
119.57 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-228-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante