Learn More
Acide 2-chloropyrimidine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472379
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003845-06-4
Formule moléculaire C4H4BClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.35
Numéro MDL MFCD08063113
Clé InChI YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
CID PubChem 21747362
Nom IUPAC Acide (2-chloropyrimidine-5-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158.35
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre