Learn More
Iodure de 2-chlorophénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15455355
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorophenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 148651-35-8
Densité 0.973
Quantité 50 mL
Formule moléculaire C6H4ClIZn
Numéro MDL MFCD01863648
Numéro UN UN3399
Beilstein 7987328
Synonyme zinc 2+ ion 2-chlorobenzen-1-ide iodide
Clé InChI NNTCIUUTIPRDJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.ClC1=CC=CC=[C-]1
Nom IUPAC Iodozinc (1+) de chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 303.83
CID PubChem 4185004
Poids de la formule 303.84