Learn More
2-chlorobenzimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
69.35€ - 421.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404853
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12193.06 |
5 g |
69.35€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414853
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12193.14 |
25 g |
160.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424853
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12193.22 |
100 g |
421.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chlorobenzimidazole is mainly used for the synthesis of medicine and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-chlorobenzimidazole est principalement utilisé pour la synthèse de médicaments et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. À conserver à l’écart des agents oxydants, des métaux alcalis et des bases.
Chemical Identifiers
4857-06-1 | |
MFCD00051944 |
Specifications
2-Chlorobenzimidazole | |
∼180°C to 185°C | |
MFCD00051944 | |
cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580 | |
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N | |
1-chlorohexadecane | |
20993 | |
97% |
4857-06-1 | |
C16H33Cl | |
116526 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCl | |
260.89 | |
152.58 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-453-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante