Learn More
2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10250495
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 175205-54-6
Formule moléculaire C7H3Cl2F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.05
Numéro MDL MFCD00052912
Clé InChI NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
CID PubChem 2736675
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 279.06
Pourcentage de pureté 97%