Learn More
2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
70.55€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 254732-51-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H4ClF3N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.59 |
Numéro MDL | MFCD00243891 |
Clé InChI | DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline |
CID PubChem | 736421 |
Nom IUPAC | 2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50549.03 |
1 g |
70.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50549.06 |
5 g |
237.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
254732-51-9 | |
232.59 | |
DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N | |
736421 | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F |
C9H4ClF3N2 | |
MFCD00243891 | |
2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline | |
2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline |
Spécification
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline | |
C9H4ClF3N2 | |
2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F | |
232.59 | |
232.59 |
254732-51-9 | |
MFCD00243891 | |
DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline | |
736421 | |
96% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante