Identifiants chimiques
CAS | 78-93-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00011648 |
Clé InChI | ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon |
CID PubChem | 6569 |
ChEBI | CHEBI:28398 |
Nom IUPAC | butan-2-one |
SMILES | CCC(C)=O |
Identifiants chimiques
78-93-3 | |
72.11 | |
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | |
6569 | |
butan-2-one |
C4H8O | |
MFCD00011648 | |
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon | |
CHEBI:28398 | |
CCC(C)=O |
Spécification
2-Butanone | |
0.805g/mL at 25°C | |
−3°C (26.6°F) | |
C4H8O | |
MFCD00011648 | |
UN1193 | |
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon | |
CCC(C)=O | |
72.11 | |
CHEBI:28398 | |
≥99.5% (GC) |
78-93-3 | |
0.101 | |
960°F | |
C2H5COCH3 | |
71 mmHg (20°C) | |
741880 | |
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N | |
butan-2-one | |
6569 | |
72.11g/mol |
Safety and Handling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-159-0
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Butanone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.