Learn More
Acide 2-bromonicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453897
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35905-85-2
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.007
Numéro MDL MFCD01646068
Clé InChI MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
CID PubChem 233262
Nom IUPAC Acide 2-bromopyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromonicotinic acid
Point de fusion ∼254°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 97%