Learn More
2-(bromométhyl)benzothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342109
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106086-78-6 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106086-78-6
Formule moléculaire C8H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 228.107
Numéro MDL MFCD00461195
Clé InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
CID PubChem 2776258
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Bromomethyl)benzothiazole
Point de fusion 47°C to 49°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté ≥98%