Learn More
Acide 2-Bromo-5-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15469737
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89694-44-0
Formule moléculaire C7H8BBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.852
Numéro MDL MFCD06659859
Clé InChI BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
CID PubChem 25266062
Nom IUPAC Acide (2-bromo-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 214°C to 216°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.85
Pourcentage de pureté 97%