Learn More
2-bromo-5 -fluorophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022339
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147460-41-1
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 190.999
Numéro MDL MFCD00040939
Clé InChI HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
CID PubChem 2724600
Nom IUPAC 2-bromo-5-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-fluorophenol
Densité 1.717
Point d’ébullition 184°C to 186°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.554
Quantité 5 g
Beilstein 7915214
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 97%