missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11478206
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 2-bromo-4′-fluoroacétophénone est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.

Solubilité
Soluble dans le méthanol.

Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 403-29-2
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Numéro MDL MFCD00040830
Clé InChI ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
CID PubChem 96749
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 637863
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
2-Bromo-4’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis