Learn More
2-Bromo-4-chloro-6-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7029320
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886499-88-3
Formule moléculaire C6H3BrClFO
Poids moléculaire (g/mol) 225.44
Numéro MDL MFCD04115955
Clé InChI VGDYUSDMWUDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem10171, 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 2-bromanyl-4-chloranyl-6-fluoranyl-phenol
CID PubChem 3838744
Nom IUPAC 2-bromo-4-chloro-6-fluorophénol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol
Indice de réfraction 1.582
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.45
Pourcentage de pureté 97%