Learn More
2-Bromo-3-(chlorométhyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15488947
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944906-87-0
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.467
Numéro MDL MFCD10697618
Clé InChI OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
CID PubChem 53416632
Nom IUPAC 2-bromo-3-(chlorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Point de fusion 34°C to 36°C
Quantité 1 g
Beilstein 15651009
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté 96%