Learn More
2-Acide benzyloxy-4-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419777
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 848779-87-3
Formule moléculaire C13H12BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
Numéro MDL MFCD03788402
Clé InChI IFPQNCKVOQKEIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid, 2-benzyloxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-phenylmethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-phenylmethoxy phenyl, boronic acid,b-4-fluoro-2-phenylmethoxy phenyl, pubchem5321
CID PubChem 2782665
Nom IUPAC (4-fluoro-2-phénylméthoxyphényl)acide boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyloxy-4-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 110°C to 116°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.04
Pourcentage de pureté 98%