Learn More
2-benzoylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Benzoylthiophene |
Point de fusion | 55°C to 57°C |
Point d’ébullition | 124°C to 126°C (0.5 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3929 |
Poids de la formule | 188.25 |
Pourcentage de pureté | 98% |