Learn More
2-benzoylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409912
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-00-2
Formule moléculaire C11H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 188.244
Numéro MDL MFCD00022495
Clé InChI DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
CID PubChem 67262
Nom IUPAC phényl(thiophène-2-yl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylthiophene
Point de fusion 55°C to 57°C
Point d’ébullition 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 3929
Poids de la formule 188.25
Pourcentage de pureté 98%