Learn More
2-benzothiazoleméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494227
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 37859-42-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37859-42-0
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00226293
Clé InChI PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
CID PubChem 268122
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-2-ylméthanol
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzothiazolemethanol
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 97%