Learn More
Bromhydrate de 2-amino-4-phénylthiazole monohydraté, 99 %
Code produit. 11404117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52253-69-7
Formule moléculaire C9H11BrN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 275.164
Numéro MDL MFCD00150083
Clé InChI SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hbr h2o, 2-thiazolamine, 4-phenyl-, monohydrobromide, monohydrate, 4-phenylthiazol-2-amine hydrobromide hydrate, 2-amino-4-phenylthiazole hydrobromide hydrate, 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide hydrate, phenthiazamine hydrate hydrobromide, acmc-1aw4h, dsstox_cid_4503, dsstox_rid_77432
CID PubChem 40301
Nom IUPAC 4-phényle-1,3-thiazol-2-amine;hydrate;bromhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N.O.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
Point de fusion 180°C to 183°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 275.17 (257.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%