Learn More
2-Amino-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-nitrophenol |
Point de fusion | 141°C to 145°C |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 776533 |
Poids de la formule | 154.13 |
Pourcentage de pureté | 98% |