Learn More
2-Amino-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461718
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-57-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00007695
Clé InChI VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol
CID PubChem 3613389
ChEBI CHEBI:82383
Nom IUPAC 2-amino-4-nitrophénol
SMILES NC1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-nitrophenol
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 100 g
Beilstein 776533
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 98%