Learn More
Acide 2-amino-3-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10264270
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4389-45-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00007745
Clé InChI WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
CID PubChem 78101
ChEBI CHEBI:80574
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methylbenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173.0°C to 177.0°C
Couleur Brun-gris à rose
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14, 479
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.