Learn More
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine |
Point de fusion | 144°C to 145°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 121839 |
Poids de la formule | 265.95 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche