Learn More
Alfa Aesar™ (2-allylphénoxy)triméthylsilane, 98 %
Code produit. p-7030613
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18042-43-8
Formule moléculaire C12H18OSi
Poids moléculaire (g/mol) 206.36
Numéro MDL MFCD12407078
Clé InChI LJIXCUHZKDSCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-allylphenoxy trimethylsilane, trimethyl 2-prop-2-en-1-yl phenoxy silane, o-allylphenoxytrimethylsilane, trimethyl-2-prop-2-enylphenoxy silane, silane, trimethyl 2-2-propenyl phenoxy
CID PubChem 15049460
Nom IUPAC triméthyl-(2-prop-2-énylphénoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CC=CC=C1CC=C
Spécification
Point d’ébullition 85°C (5mmHg)
Nom chimique ou matériau (2-Allylphenoxy)trimethylsilane
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.36
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.925