Learn More
2-acétyl-5-méthylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473644
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13679-74-8
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
Numéro MDL MFCD00014529
Clé InChI YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
CID PubChem 83655
Nom IUPAC 1-(5-méthylthiophène-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-methylthiophene
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 1.119
Point d’ébullition 65°C to 67°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.5625
Quantité 25 g
Beilstein 110854
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 140.2
Pourcentage de pureté 98%