Learn More
2-Acétyl-1-méthylpyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 932-16-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-16-1
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00003089
Clé InChI NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
CID PubChem 61240
ChEBI CHEBI:59982
Nom IUPAC 1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
SMILES CN1C=CC=C1C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Densité 1.04
Point d’ébullition 200°C to 202°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.542
Quantité 25 g
Beilstein 111887
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%