Learn More
2,6-diméthylcyclohexanone, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400503
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2816-57-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00001637
Clé InChI AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
CID PubChem 17780
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylcyclohexanone
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.918
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1099000
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%