missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-diméthylcyclohexanone, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11400503
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2816-57-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00001637
Clé InChI AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
CID PubChem 17780
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)C

Spezifikation

Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylcyclohexanone
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.918
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1099000
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt