Learn More
2,6-diméthoxy-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442767
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-55-2
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00016368
Clé InChI OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
CID PubChem 68262
ChEBI CHEBI:27651
Nom IUPAC 2,6-diméthoxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Point de fusion 252°C to 257°C
Quantité 5 g
Beilstein 2048182
Merck Index 14,3225
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%