missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-difluoro-4-iodophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11380026
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 950858-06-7 | C6H3F2IO | 255.99 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 950858-06-7
Formule moléculaire C6H3F2IO
Poids moléculaire (g/mol) 255.99
Numéro MDL MFCD09907951
Clé InChI LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45790937
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-iodophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 255.99
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis