Learn More
2,6-Difluoro-3-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11306939
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886498-60-8
Formule moléculaire C7H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.12
Numéro MDL MFCD04115907
Clé InChI UOVAWRHEABQHGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-3-methoxy-phenol, phenol,2,6-difluoro-3-methoxy, 2,6-bis fluoranyl-3-methoxy-phenol
CID PubChem 3682862
Nom IUPAC 2,6-difluoro-3-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.12
Pourcentage de pureté 97%