Learn More
2,6-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437037
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-65-0
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002176
Clé InChI HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
CID PubChem 6899
ChEBI CHEBI:28457
Nom IUPAC 2,6-dichlorophénol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenol
Point de fusion 65°C to 68°C
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 1447806
Merck Index 14,3073
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%