Learn More
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403617
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 91-04-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-04-3
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.192
Numéro MDL MFCD00004619
Clé InChI KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene
CID PubChem 7039
Nom IUPAC 2,6-Bis(hydroxyméthyl)-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Point de fusion 119°C to 126°C
Quantité 100 g
Beilstein 1240237
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique